Learn More
Hirschmann™ Einweg-Kapillarröhrchen
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Natrium-heparinisierte Einweg-Kapillarpipetten für die Blutgasanalyse.
Marke:  Hirschmann™ 9221280
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10737851
  • 152.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 225 i. U. Natrium
  • Z. B. für die Blutgasanalyse
  • CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
Kapillarröhrchen
1,35 mm
80 mm
Natrium-heparinisiert (225 i. U. Natrium)
105 mu;l
Blutgasanalyse
CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG