Learn More
Karl Hecht™ Einweg-Teströhrchen/-Zentrifugenröhrchen
Tests mit Wasser haben die Nutzbarkeit bei Zentrifugen mit 4000 U/min nachgewiesen.
Marke: Karl Hecht™ 42769045
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- Form mit rundem Boden
- Ohne Rand
- Wanddicke etwa 0.5 mm
- Durchmesser etwa 100 x 16 mm
Spezifikation
Klar | |
Kalknatronglas | |
200/Pckg. | |
16 mm |
100 mm | |
Ja | |
Nein | |
Test-/Zentrifugenröhrchen |