Learn More
New Source™ Chemikalienbeständige Einweg-SMS-Overalls Typ 5/6
Click to view available options
Größe:
2XL
3XL
L
M
XL
Beschreibung
- Entspricht CE Kategorie III Typ 5/6
- SMS-Vliesgewebe zum Einmalgebrauch
- Schützt vor chemischen und biologischen Gefährdungen
Spezifikation
Spezifikation
Größe | M |
Material | Vliesstoff SMS |
Einwegprodukt | Ja |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Verschlusstyp | Klappe |
Zertifizierung/Konformität | CE Kat. III PSA erfüllt: EN ISO 13982-1:2004, EN ISO 13034: 2005 +A1:2009, EN ISO 14325:2004 |
Gewicht (metrisch) | 55 gsm |