Learn More
Copan Italia™ Einweg-Pasteurpipetten
Copan Italia™ Einweg-Pasteurpipetten eignen sich für biologische Flüssigkeiten sowie die meisten Säuren. Ihre geringe Oberflächenhaftung führt zu einem geringeren Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen.
Marke: Copan Italia™ 200CS10
Beschreibung
- Unzerbrechlich
- Kann versiegelt und tiefgefroren werden
- Verwendbar in flüssigem Stickstoff
- Steril
- Polyethylen LDPE
Spezifikation
3.5 ml | |
LDPE | |
Für den Transfer und die sichere Dispensierung von Flüssigkeiten in allen Arten von Labors | |
500/Packung | |
150 mm | |
Ja |
7.8 mm | |
21 | |
Ja | |
7 ml | |
Pasteur-Pipette |