Learn More
3M™ Orange Einweg-Schutzanzüge, Serie 4515
Click to view available options
Größe:
Klein
M
Groß
XL
2XL
3 Extragroß
4XL
Beschreibung
- Atmungsaktives Material reduziert Aufbau von Hitze und erhöht Tragekomfort
- Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und eingeschränkt gegen Spritze von Flüssigkeiten (CE-Typ 5/6)
- Strapazierfähiges, sehr atmungsaktives SMS-Material mit 50 g/m2
- Erfüllt die Undurchlässigkeitsvorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
- Zweilagige Kapuze
- Elastische Einsätze an Handgelenk, Hüfte und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | Groß |
Geschlecht | Unisex |
Material | SMS-Polypropylen |
Farbe | Orange |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Hood Type | 2-teilig |