Learn More
Kolmi Hopen™ Disposable Healthcare Tunic and Pants Set, 48 g/m2
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Beschreibung
- Leichtes und atmungsaktives Polypropylen-Material
- Die lockere Form ermöglicht dem Benutzer eine gute Bewegung
- Kragenloses Hemd
- Hose mit elastischem Taillenbund
- Einzeln verpackt für bessere Hygiene und kontrollierten Zugriff
- 48 g/m2 Stoffgewicht
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Klein |
Material | Polypropylen |
Farbe | Marineblau |
Ärmelausführung | Kurze Ärmel |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zahnmedizinisch, medizinisch |
Anzahl pro Packung | 60 Packungen |