Learn More
Epredia™ Einweg-Ausgießformen
Verwenden Sie Epredia™ Einweg-Ausgießformen für alle Kassetten in Standardgröße.
Marke: Epredia™ 58953
248.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Epredia™ Einweg-Ausgießformen und -Einbettringe können mit allen Kassetten und Einbettringen in Standardgröße verwendet werden. Sie sind aus stabilem Kunststoff hergestellt, gewährleisten eine höhere Grundstabilität und besitzen eine kleinere Schneidefläche.
- Das bei Metallgießformen erforderliche Reinigen entfällt
- Durchsichtigkeit erleichtert die Gewebeausrichtung
Bestellinformationen:
- In Kartons mit je vier Behältern erhältlich.
Spezifikation
Ausgießform | |
Kunststoff | |
37 x 24 mm | |
Ja |