missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Catalyst PharMed BPT Formulierungstaugliche Pumpenschläuche

In Standardlängen zu 15 m lieferbar.

287.00 CHF - 384.00 CHF

Spezifikation

Dicke (metrisch) 1.6 mm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15581295
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
97000-20
0.8 mm-Schläuche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15591295
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
97000-21
1.6 mm-Schläuche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15501305
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
97000-22
3.2 mm-Schläuche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15511305
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
97000-23
4.8 mm-Schläuche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15521305
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
97000-24
6.4 mm-Schläuche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15531305
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
97000-25
8.0 mm-Schläuche
384.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

    • Inklusive platingehärtetes Silikon, zwei TPEs und langlebiges PVC-Schlauchmaterial
    • Lieferbar in dick- oder dünnwandigen Konfigurationen
Spezifikation

Spezifikation

1.6 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt