Learn More
Poulten Graf™ OPTIFIX SOLVENT, mit Glaskolben, 100 - 500ml
Marke:  Poulten Graf™ 101 08158
Artikelnummer. 10238190
  • 2565.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Flüssigkeitsdosierung ohne Kompromisse. Für sicheres und exaktes Dosieren nahezu aller flüssigen Chemikalien gibt es den richtigen OPTIFIX™ Dispenser. Anwenderfreundliches, ergonomisches Design und geprüfte Genauigkeit sind entscheidende Pluspunkte der OPTIFIX™ Dispenser. Die hochbeständigen Werkstoffe wie PTFE und Glas machen die Dispenser Familie nahezu unverwüstlich und tauglich für den rauen Alltag.
Konformitätsbescheinigt
100% korrosionsfrei
TÜV- und GS-Zeichen
Dispenser FORTUNA™ OPTIFIX™ BASIC
Für wässrige Medien, Säuren, Laugen und auskristallisierende Substanzen
Massiver PTFE-Mantel am Dosierkolben
Dispenser FORTUNA™ OPTIFIX™ SOLVENT
Für hochreine Lösungsmittel und PTFE-aufquellende Medien
Dosierkolben aus Glas
FORTUNA UNIVERSAL™ OPTIFIX™ HF
Für aggressive Chemikalien, z.B. Flusssäure
Massiver PTFE-Mantel am Dosierkolben
Dosierzylinder aus PTFE
Dispenser FORTUNA™ OPTIFIX™ SAFETY
Für starke Säuren und aggressive Chemikalien (keine HF)
Massiver PTFE-Mantel am Dosierkolben
Mit Dichtlippe
Dispenser FORTUNA™ OPTIFIX™ SAFETY S mit Sicherheitshahn
Für rauchende Säuren und andere aggressive Chemikalien (keine HF)
Massiver PTFE-Mantel am Dosierkolben
Mit Dichtlippe
Lieferumfang: 1 Dispenser mit 2 Adaptern GL 40 und GL 45, 1 Ansaugschlauch. Adapter bei BASIC und SOLVENT aus PP, bei HF und SAFETY/SAFETY S aus PTFE.
Typ: SOLVENT
Volumen: 100 - 500mL
Teilung: 5,0mL