Learn More
Honeywell Spendersystem, Edelstahlbehälter 7
Spendersystem für 7l-Flasche
Marke:  Honeywell 89958H-1EA
Artikelnummer. 16801220
  • 610.00 CHF / 1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für 7 l-Flasche
  • Spendersystem
  • Edelstahlkanne
  • Container-Zubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör für Mehrwegbehälter
7 l-Flaschen