Learn More
Dinatriumhydrogencitrat-Sesquihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457856
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate is a reagent employed in the investigation of mediatorless laccase cathodes as half-cell electrode under galvanostatic load by using a two-compartment set up. It is used in the extraction of organ/tissue sample.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dinatriumhydrogencitrat-Sesquihydrat ist ein Reagenz, das bei der Untersuchung von mediatorlosen Laccase-Kathoden als Halbzellelektrode unter galvanostatischer Last mit Hilfe eines Zweikammeraufbaus eingesetzt wird. Es wird bei der Extraktion von Organ-/Gewebeproben verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6132-05-4
Summenformel C12H18Na4O17
Molekulargewicht (g/mol) 526.22
MDL-Nummer MFCD00150445
InChI-Schlüssel HGPVLOQNBSHYEI-UHFFFAOYNA-J
Synonym unii-cz1032cekr, cz1032cekr, sodium citrate dibasic sesquihydrate, disodium citrate sesquihydrate, disodium hydrogen citrate 1.5 h2o, sodium hydrogen citrate sesquihydrate, citric acid, disodium salt, sesquihydrate, tetrasodium, 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate, trihydrate, sodium citrate dibasic sesquihydrate, purum p.a t, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, hydrate 2:3
PubChem CID 117063816
IUPAC-Name Tetranatrium;-2-(carboxymethyl)-2-hydroxybutandioat;trihydrat
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Disodium hydrogen citrate sesquihydrate
Schmelzpunkt 149°C (decomposition)
Menge 5000 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 263.11 (236.09 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%