Learn More
Brady™ Klebeband mit Fließrichtungspfeilen
Der Durchflussrichtung eines Stoffes können Sie mit dem Pfeilband von Brady besonderen Nachdruck verleihen. Die Pfeilbänder sind in verschiedenen Größen pro Standard-Farbe erhältlich.
Marke:  Brady™ 275101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12777926
  • 69.45 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rohrmarkierung - Pfeilbänder
  • Der Durchflussrichtung eines Stoffes können Sie mit dem Pfeilband von Brady besonderen Nachdruck verleihen
  • Die Pfeilbänder sind in verschiedenen Größen pro Standard-Farbe erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
RoHS-Umweltkonform, EU-Richtlinie 2002/95/EG, Europäische Richtlinien 67/548 und 88/379
Grün auf Weiß
Weiß
Tape
Rohrmarkierung
1300 Markers/Roll
-40 °F bis +230 °F
0.0039 in.
33 m x 25 mm
33 m
25 mm
ARROWTAPE:WHITE/GREEN25MMX33M
Dauerhaftes Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Glanz
Polyester
Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
1300/Packung
-40 bis 110 °C
0,099 mm
108.27 ft.
0.98 in.