Learn More
Diphenylphosphinoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484557
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Used in the preparation of triarylphosphine oxides, and as asymmetric catalysts, preparation of alkenyldiphenylphosphine oxides, and Horner-Wittig reagents. It is a ligand for Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, Hydrophosphonylations and Suzuki-Miyaura Coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zur Herstellung von Triarylphosphinoxiden und in der Funktion als asymmetrische Katalysatoren, zur Herstellung von Alkenyldiphenylphosphinoxiden und Wittig-Horner-Reagenzien. Ein Ligand für die Buchwald-Hartwig-Kreuzkupplungsreaktion, für Hydrophosphonylierungen und Suzuki-Miyaura-Kupplung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4559-70-0
Summenformel C12H11OP
Molekulargewicht (g/mol) 202.19
MDL-Nummer MFCD00002079
InChI-Schlüssel ASUOLLHGALPRFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl, diphenyl phosphine oxide, hpoph2, asuollhgalprfk-uhfffaoysa-n, dppo, diphenylphosphane oxide, phenylphosphonoylbenzene, diphenylphosphino-1-one, pubchem23810
PubChem CID 6327869
IUPAC-Name (phenylphosphoroso)benzene
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylphosphine oxide
Schmelzpunkt 51°C to 56°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 202.2
Reinheit (%) 97%