Learn More
Diphenylmethan, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Diphenylmethane, is used as an adhesive chemical composition for making flexible laminates for use in food packaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylmethan wird als chemisches Klebstoffgemisch bei der Herstellung von flexiblen Laminaten für Lebensmittelverpackungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ether, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter den empfohlenen Lagerungsbedingungen stabil. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Diphenylmethan wird als chemisches Klebstoffgemisch bei der Herstellung von flexiblen Laminaten für Lebensmittelverpackungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ether, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter den empfohlenen Lagerungsbedingungen stabil. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diphenylmethane |
Schmelzpunkt | 22°C to 26°C |
Dichte | 1.01 |
Siedepunkt | 262°C to 264°C |
Flammpunkt | 130°C (266°F) |
Brechungsindex | 1.577 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 1904982 |
Merck Index | 14,3328 |