Learn More
Diphenyliodonium Trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate |
CAS | 66003-76-7 |
Schmelzpunkt | 179°C to 182°C |
Summenformel | C13H10F3IO3S |
MDL-Nummer | MFCD00191356 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3582403 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Synonym | diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate, diphenyliodanium triflate, diphenyliodonium triflate, acmc-209nt6, diphenyliodonium trifluoromethansulfonat, diphenyliodanium; trifluoromethanesulfonate, diphenyliodonium trifluoromethane sulfonate, diphenyliodonium; trifluoromethanesulfonate, diphenyliodanium; tris fluoranyl methanesulfonate |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate