Learn More
Diphenylborinanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471788
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4426-21-5
Summenformel C24H20B2O
Molekulargewicht (g/mol) 346.04
MDL-Nummer MFCD00042663
InChI-Schlüssel SNQFEECGHGUHBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylborinic anhydride, oxybis diphenylborane, diphenylboranyloxy diphenyl borane, diphenylboronic anhydride, 1,1,3,3-tetraphenyldiboroxane, diphenylboranyl diphenylborinate, tetraphenyldiboroxane, borane, oxybis diphenyl, diphenyl borinic anhydride, d03twr
PubChem CID 596810
IUPAC-Name Diphenylboranyloxy(diphenyl)boran
SMILES O(B(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)B(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylborinic anhydride
Schmelzpunkt 135°C to 140°C
Farbe Weiß bis gelb
Strukturformel (C6H5)2BOB(C6H5)2
Menge 250 mg
Beilstein 2950331
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 346.04
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver