Learn More
Diphenylterephthalat, 97 %
Artikelnummer. 11317885
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1539-04-4
Summenformel C20H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
MDL-Nummer MFCD00016574
InChI-Schlüssel HPGJOUYGWKFYQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl terephthalate, terephthalic acid, diphenyl ester, unii-s0kw8m264e, 1,4-benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-diphenyl ester, 1,4-diphenyl benzene-1,4-dicarboxylate, diphenyl tere-phthalate, terephthalic acid diphenyl, acmc-1buw8, phenyl 4-phenoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 73757
IUPAC-Name Diphenylbenzol-1,4-Dicarboxylat
SMILES O=C(OC1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl terephthalate
Schmelzpunkt 196°C to 198°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
Beilstein 1889204
Formelmasse 318.33
Reinheit (%) 97%