Learn More
Diphenylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429003
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Diphenyl sulfide is used as a raw material for triaryl sulfonium photoinitiator, intermediates for agrichemicals, catalyst, metal extractants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylsulfid wird als Rohmaterial für Triarylsulfonium-Photoinitiator, Zwischenprodukte für agrichemische Substanzen, Katalysator und metallische extrahierende Substanzen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Benzol, Kohlenstoffdisulfid.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-66-2
Summenformel C12H10S
Molekulargewicht (g/mol) 186.27
MDL-Nummer MFCD00003064
InChI-Schlüssel LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfide, phenyl sulfide, phenylthiobenzene, diphenyl sulphide, diphenyl thioether, benzene, 1,1'-thiobis, diphenylmercaptan, diphenylthiamethane, diphenyl monosulfide, sulfide, diphenyl
PubChem CID 8766
ChEBI CHEBI:38959
IUPAC-Name Phenylsulfanylbenzol
SMILES S(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl sulfide
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 1.118
Siedepunkt 295°C to 296°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.6325
Menge 100 g
Beilstein 1907932
Merck Index 14,7314
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,benzene,carbon disulphide.
Formelmasse 186.28
Reinheit (%) 98%