Learn More
Diphenylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Diphenyl sulfide is used as a raw material for triaryl sulfonium photoinitiator, intermediates for agrichemicals, catalyst, metal extractants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylsulfid wird als Rohmaterial für Triarylsulfonium-Photoinitiator, Zwischenprodukte für agrichemische Substanzen, Katalysator und metallische extrahierende Substanzen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Benzol, Kohlenstoffdisulfid.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden lagern.
Diphenylsulfid wird als Rohmaterial für Triarylsulfonium-Photoinitiator, Zwischenprodukte für agrichemische Substanzen, Katalysator und metallische extrahierende Substanzen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Benzol, Kohlenstoffdisulfid.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diphenyl sulfide |
Schmelzpunkt | -40°C |
Dichte | 1.118 |
Siedepunkt | 295°C to 296°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.6325 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1907932 |
Merck Index | 14,7314 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diphenyl sulfide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Phenyl sulfide