Learn More
Diphenylphthalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457107
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-62-8
Summenformel C20H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
MDL-Nummer MFCD00003038
InChI-Schlüssel DWNAQMUDCDVSLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phthalate, phenyl phthalate, phthalic acid, diphenyl ester, diphenylphthalate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester, phthalic acid diphenyl ester, caswell no. 399b, unii-bu20109xhv, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-diphenyl ester, epa pesticide chemical code 017001
PubChem CID 6778
ChEBI CHEBI:60819
IUPAC-Name Diphenylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES O=C(OC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C(=O)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl phthalate
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Dichte 1.28
Siedepunkt 400°C to 405°C
Flammpunkt 224°C (435°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 2473390
Merck Index 14,7306
Formelmasse 318.33
Reinheit (%) 98%