Learn More
Diphenyl-n-Propylphosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11327695
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
7650-84-2
C15H17P
228.28
MFCD00015216
AAXGWYDSLJUQLN-UHFFFAOYSA-N
diphenyl-n-propylphosphine, phosphine, diphenylpropyl, propyldiphenylphosphine, n-propyldiphenylphosphine, diphenyl propyl phosphine, diphenylphosphinopropane, diphenyl propyl phosphane, diphenylphospinopropane, di phenyl-propylphosphane
82100
Diphenyl(propyl)phosphan
CCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
7650-84-2
C15H17P
228.28
MFCD00015216
AAXGWYDSLJUQLN-UHFFFAOYSA-N
diphenyl-n-propylphosphine, phosphine, diphenylpropyl, propyldiphenylphosphine, n-propyldiphenylphosphine, diphenyl propyl phosphine, diphenylphosphinopropane, diphenyl propyl phosphane, diphenylphospinopropane, di phenyl-propylphosphane
82100
Diphenyl(propyl)phosphan
CCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diphenyl-n-propylphosphine
Dichte 1.008
Siedepunkt 163°C to 164°C (14 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.6035
Menge 25 g
Beilstein 642795
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 228.28
Reinheit (%) 97%