Learn More
Diphenylcarbonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
Used for synthesis of many important organic compounds. As agrochemical intermediates, Dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird für die Synthese vieler wichtiger organischer Verbindungen verwendet. Als agrochemisches Zwischenprodukt und Farbstoff-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether, Tetrachlorkohlenstoff, Essigsäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Es wird für die Synthese vieler wichtiger organischer Verbindungen verwendet. Als agrochemisches Zwischenprodukt und Farbstoff-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether, Tetrachlorkohlenstoff, Essigsäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diphenyl carbonate |
Schmelzpunkt | 76°C to 81°C |
Dichte | 1.3 |
Siedepunkt | 301°C to 302°C |
Flammpunkt | 168°C (334°F) |
Geruch | mild |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1074863 |
Merck Index | 14,3602 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,diethyl ether,carbon tetrachloride,acetic acid. Insoluble in water. |