Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Protein Mixture Digest
Thermo Scientific™ Dionex Protein Mixture Digest is lyophilized.
Marke:  Thermo Scientific™ 161088
Artikelnummer. 11392143
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Dionex Protein Mixture Digest is lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Protein mixture digest
Dionex
Tryptic peptides, Trypsin, Ammonium bicarbonate, Trifluoroacetic acid
-20 °C
Acclaim PepMap C18 Column
Protein Mixture Digest
100 pmol