Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II Ba Cartridges
Remove high concentrations of sulfate from sample matrices to improve IC performance and facilitate low-level ion analysis. Pretreat up to 12 samples simultaneously.
Marke: Thermo Scientific™ 057094
Beschreibung
Remove high concentrations of sulfate from sample matrices Improve ion chromatography (IC) performance and facilitate low-level ion analysis. Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II Ba Cartridges are an off-line sample preparation technique that uses a styrene-based, sulfonic acid resin in the barium form to eliminate these matrix interferences and improve performance of ion chromatography (IC). Use them singly or in series, or pretreat up to 12 samples in parallel using the optional Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ Sample Prep Station.
Aktivieren Sie diese Kartuschen durch Zugabe von NaCl oder einem anderen Natriumsalz für reproduzierbare, quantitative Bestimmungen bei Proben mit geringer Ionenstärke. Mit NaCl behandelte Proben sollten zur Entfernung des zugegebenen Chlorids eine On-Guard II Ag-Kartusche durchlaufen. Danach werden die verbleibenden Silber-Gegenionen mittels einer OnGuard II H-Kartusche oder einer MetPac™ CC-1 chelatbildenden Säule entfernt.Lösen Sie anspruchsvolle Anwendungsprobleme
- Sie steigern die Empfindlichkeit, verringern Basislinien und verbessern Trennungen
- Erzielen Sie reproduzierbare Bestimmungen im Spurenbereich auch bei konzentrierten Matrices
- Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Analysesäulen
- Dank der hohen pH-Stabilität für eine große Bandbreite an Matrices geeignet
- Unterstützt Anwendungen mit einer Auswahl zwischen 1 cc- und 2,5 cc-Formaten sowie Spritzenkörpern zur automatischen Verarbeitung (individuell zu bestellen)
Anwenderfreundlich, auslaufsicher
- Auslaufsichere Kartuschen ohne Kanalbildung
- Schnelle, sichere Luer-Einlassanschlüsse
- Analysenzertifikat zur Bestätigung der Kapazität, Leistungsfähigkeit und Reinheit im Lieferumfang enthalten
- Verwendung der optionalen Dionex OnGuard Probenvorbereitungsstation und OnGuard Probenvorbehandlungskartuschen
Spezifikation
BA; 2,5 cm³ | |
Dionex OnGuard Probenvorbereitungsstation | |
OnGuard | |
2,5 ml |
Entfernung hoher Sulfat-Konzentration | |
Sulfonsäure-Harz auf Styrolbasis in Bariumform | |
OnGuard II Ba Kartusche, 2,5 cc | |
1 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.