Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer Oligonukleotide.
Marke: Thermo Scientific™ 088781
Beschreibung
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Aufreinigung von synthetischen Oligonukleotiden.
Erzielen Sie eine Auflösung für Oligonukleotide im Größenbereich von n oder n-1
- Lösen Sie Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
Spezifikation
Präparative Säule | |
250 mm | |
8 μm | |
Nicht porös | |
85 °C | |
DNAPac | |
Ionenaustausch | |
Bio-LC |
22 mm | |
4000 psi (275 bar) | |
4 bis 10 | |
Each | |
Quaternäres Ammonium | |
Nicht poröses Polymer | |
Ionenaustausch |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.