Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer Oligonukleotide.
Marke:  Thermo Scientific™ 063421
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11361843
  • 2878.81 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Aufreinigung von synthetischen Oligonukleotiden.
  • Erzielen Sie eine Auflösung für Oligonukleotide im Größenbereich von n oder n-1
  • Lösen Sie Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
  • Phosphorothioat-Reinheit für Assays
  • Selektivitätskontrolle mit pH-Wert, Salz und Lösungsmittel
  • Lösen Sie RNA mit abweichenden Verknüpfungen (2‘ bis 5') von normaler SSRNA auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
1,2 ml/min
250 mm
pH-Wert 2 bis 12,5, 100 % kompatibel mit gängigen organischen Lösungsmitteln, ionischen Form-Eluenten: Chlorid, Perchlorat
2,5 bis 12,5
Each
Quaternäres Ammonium
Sphärisches, nicht poröses Polymer
Ionenaustausch
Bio-LC
9 mm
UltiMate 3000 Titanium System
4000 psi (275 bar)
8 μm
Nicht porös
85 °C
DNAPac
Ionenaustausch
Analysesäule
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.