Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimrothkühler mit Glasoliven
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
121.00 CHF - 148.00 CHF
Spezifikation
Material Duran Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Nr. Länge (metrisch) Ummantelung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Nr. Länge (metrisch) Ummantelung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10047770
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05240201
NS 14/23 160 mm
121.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10139600
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05240301
NS 14/23 250 mm
145.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10101621
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05240303
NS 24/29 250 mm
148.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dimroth Kondensatoren gemäß DIN 12591
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss: Glasoliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Duran Glas