Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Kondensatoren mit GL-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
155.00 CHF - 228.00 CHF
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10528954
|
Lenz Laborglasintrumente
05240313 |
NS 24/29 | 250 mm |
179.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11506814
|
Lenz Laborglasintrumente
05240311 |
NS 14/23 | 250 mm |
155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11526814
|
Lenz Laborglasintrumente
05240316 |
NS 45/40 | 250 mm |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11536814
|
Lenz Laborglasintrumente
05240416 |
NS 45/40 | 400 mm |
228.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Dimroth Kondensatoren gemäß DIN 12591
- Zur Kondensation von Dämpfen
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Duran Glas |