Learn More
Dimethylzinndichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453238
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 753-73-1
Summenformel C2H6Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 219.68
MDL-Nummer MFCD00000517
InChI-Schlüssel PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
IUPAC-Name Dichloro(dimethyl)stannan
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyltin dichloride
Schmelzpunkt 104°bis 108 °C
Siedepunkt 188°C to 190°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3146
Beilstein 3660508
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 219.69
Reinheit (%) 98%