Learn More
Dimethylethoxysilan, ammoniakfrei, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772244
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14857-34-2
Summenformel C4H12OSi
Molekulargewicht (g/mol) 104.22
MDL-Nummer MFCD00026750
InChI-Schlüssel DRUOQOFQRYFQGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxydimethylsilane, dimethylethoxysilane, silane, ethoxydimethyl, dimethyl ethoxysilane, ethoxy dimethyl silicon, dimethylethoxysilane, ammonia-free, ethoxydimethylsilyl, ethoxydimethyl-silan, sgqhhgcihcup@, 4-04-00-03991 beilstein handbook reference
PubChem CID 6328550
IUPAC-Name Ethoxy(dimethyl)silizium
SMILES CCO[Si](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylethoxysilane
Farbe Farblos
Siedepunkt 54.0°C
Flammpunkt −5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2OSiH(CH3)2
Brechungsindex 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589nm)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 104.22
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylethoxysilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.