Learn More
Dimethyldiphenyltin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364557
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1080-43-9
Summenformel C14H16Sn
Molekulargewicht (g/mol) 302.992
MDL-Nummer MFCD00058812
InChI-Schlüssel INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl
PubChem CID 11130460
IUPAC-Name Dimethyl(diphenyl)stannan
SMILES C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyldiphenyltin
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 302.97
Physikalische Form Flüssigkeit