Learn More
Dimethylamin, 40 % w/w wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369358
Click to view available options
Menge:
10 Ea.
50 Ea.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dimethylamin wird als Vorläufer mehrerer industriell bedeutender Verbindungen verwendet. Es reagiert mit Kohlenstoffdisulfid, um Dimethyldithiocarbamat zu ergeben, ein Vorläufer einer Familie von Chemikalien, die bei der Vulkanisierung von Gummi weit verbreitet sind.
Dimethylamine is a used as a precursor to several industrially significant compounds. It reacts with carbon disulfide to give dimethyl dithiocarbamate, a precursor to a family of chemicals widely used in the vulcanization of rubber. It is raw material for the production of many agrochemicals and pharmaceuticals, such as dimefox and diphenhydramine, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-40-3
Summenformel C2H7N
Molekulargewicht (g/mol) 45.085
MDL-Nummer MFCD00008288
InChI-Schlüssel ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
IUPAC-Name N-Methylmethanamin
SMILES CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylamine
Dichte 0.89
Flammpunkt 15°C (60°F)
Verpackung Ampulle
Brechungsindex 1.37
Menge 10 Ea.
UN-Nummer UN1160
Beilstein 605257
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% w/w wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit