Learn More
Dimethyltrisulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dimethyl trisulfide is reported as a major aroma component in cooked Brassicaceous vegetables. Trap baits containing dimethyl trisulfide have been used to capture Calliphora loewi and other blowflies. Dimethyl trisulfide along with dimethyl sulfide and dimethyl disulfide have been confirmed as volatile compounds given off by the fly-attracting plant known as dead-horse arum (Helicodiceros muscivorus). These flies are attracted to the odor of fetid meat and help pollinate this plant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dimethyltrisulfid wird als ein wichtiger Kreuzblütler-Gemüse gemeldet. Köder, die Dimethyltrisulfid enthalten, wurden zur Aufnahme von Calliphora loewi und anderen Schmeißfliegen verwendet. Dimethyltrisulfid zusammen mit Dimethylsulfid und Dimethyldisulfid wurden als flüchtige Verbindungen bestätigt, die von der Fliegefängerpflanze, die auch als Totes Pferde-Arostab (Helicodiceros muscivorus) bekannt ist, abgegeben werden. Die Fliegen werden vom Geruch nach übelriechendem Fleisch angezogen und helfen, diese Pflanze zu bestäuben.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Bei 4 °C lagern. In einem luftdichten und lichtbeständigen Behälter aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl trisulfide |
Dichte | 1.203 |
Siedepunkt | 165°C to 175°C |
Flammpunkt | 52°C (126°F) |
Geruch | Stench |
Strukturformel | CH3SSSCH3 |
Brechungsindex | 1.6 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |