Learn More
Dimethyltrisulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445687
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dimethyl trisulfide is reported as a major aroma component in cooked Brassicaceous vegetables. Trap baits containing dimethyl trisulfide have been used to capture Calliphora loewi and other blowflies. Dimethyl trisulfide along with dimethyl sulfide and dimethyl disulfide have been confirmed as volatile compounds given off by the fly-attracting plant known as dead-horse arum (Helicodiceros muscivorus). These flies are attracted to the odor of fetid meat and help pollinate this plant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethyltrisulfid wird als ein wichtiger Kreuzblütler-Gemüse gemeldet. Köder, die Dimethyltrisulfid enthalten, wurden zur Aufnahme von Calliphora loewi und anderen Schmeißfliegen verwendet. Dimethyltrisulfid zusammen mit Dimethylsulfid und Dimethyldisulfid wurden als flüchtige Verbindungen bestätigt, die von der Fliegefängerpflanze, die auch als Totes Pferde-Arostab (Helicodiceros muscivorus) bekannt ist, abgegeben werden. Die Fliegen werden vom Geruch nach übelriechendem Fleisch angezogen und helfen, diese Pflanze zu bestäuben.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Bei 4 °C lagern. In einem luftdichten und lichtbeständigen Behälter aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3658-80-8
Summenformel C2H6S3
Molekulargewicht (g/mol) 126.25
MDL-Nummer MFCD00039808
InChI-Schlüssel YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl trisulfide, trisulfide, dimethyl, methyl trisulfide, 2,3,4-trithiapentane, dimethyl trisulphide, dimethyltrisulfide, methyltrisulfanyl methane, dimethyltrisulfane, unii-3e691t3nl1, dmts
PubChem CID 19310
ChEBI CHEBI:4614
IUPAC-Name (Methyltrisulfanyl)methan
SMILES CSSSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl trisulfide
Dichte 1.203
Siedepunkt 165°C to 175°C
Flammpunkt 52°C (126°F)
Geruch Stench
Strukturformel CH3SSSCH3
Brechungsindex 1.6
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 126.26
Reinheit (%) 98%