Learn More
Dimethylsulfoxid, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
25 L
Beschreibung
ACS-Allzwecklösungsmittel
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethylsulfoxid |
pH | Not applicable |
Schmelzpunkt | 18.5°C |
CAS | 67-68-5 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 189°C |
Menge | 25 L |
Verpackung | Kunststoffeimer |
Summenformel | C2H6OS |
Synonym | DMSO |