Learn More
Dimethylsulfoxid, Honeywell Riedel-de Haen™
Click to view available options
Menge:
6 x 1 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 67-68-5 |
Menge | 6 x 1 L |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
PubChem CID | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
Reinheit (%) | min. 99.9 % |