Learn More
Dimethylsulfoxid, für ACS-Analyse,≥99.9 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11450522
Click to view available options
Menge:
0.5 l
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
CAS 67-68-5
Farbe Farblos
Dichte 1.104 g/cm3 bei 20 °C
Menge 0.5 l
Physikalische Form Flüssig bis fest
Prozentgehaltsbereich ≥ 99.9 %
Summenformel C2H6OS
MDL-Nummer MFCD00002089
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formelmasse 78.13