Learn More
Dimethylsulfoxid, ≥99 % (Molekularbiologie/ACS-zertifiziert), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11460522 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid [DMSO]
Menge 1 l
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13
Güte Zertifiziertes ACS-Reagenz