Learn More
Dimethylsulfoxid, ≥99.9 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
Beschreibung
Honeywell Chromasolv™ GC-Headspace-Lösungsmittel:
- Speziell für die Identifizierung und Quantifizierung von Lösungsmittelrückständen in Pharmazeutika mit GC-Headspace-Methoden entwickelt, die in Monographien aus dem US-amerikanischen Arzneibuch (United States Pharmacopeia, USP) oder dem Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.) und nach den Richtlinien der International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) beschrieben sind
- Sehr reine Lösungsmittel mit extrem niedrigen Konzentrationen der definierten Restlösungsmittel
- Modernste Fertigungs- und Anwendungstests
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethylsulfoxid |
Dichte | 1.10 g/ml |
Menge | 100 ml |
Explosionsgrenze | 42 %, 63 °F |
Flammpunkt | 87 °C (188.6 °F) |
Zündpunkt | 573 °F |
Strukturformel | (CH3)2SO |
Dampfdruck | 0.42mmHg (20 °C) |
UN-Nummer | NA1993 |
IUPAC-Name | Methansulfinylmethan |