Learn More
Dimethylsulfoxid, für UV-Spektroskopie, ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15655470
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Für die UV-Spektroskopie,≥99.8 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Schmelzpunkt 18.5 °C
Dichte 1.10 g/ml
Siedepunkt 189 °C
Menge 250 ml
Explosionsgrenze 42 % (63 °F)
Flammpunkt 87 °C (188.6 °F)
Zündpunkt 573 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.479
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.42 mmHg (20 °C)
Beilstein 506008
Formelmasse 78.13 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 % (GC)