Learn More
Dimethylsuccinat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444264
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Dimethyl succinate is used as a flavoring agent. It have wide range of industrial applications such as Functional fluids (open systems), Intermediates, Paint additives and coating additives, Pigments Solvents, Viscosity adjustors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylsuccinat wird als Aromastoff verwendet. Vielfältige industrielle Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel als funktionelle Flüssigkeiten (offene Systeme), Zwischenprodukte, Zusatzstoffe für Farben und Beschichtungen, Pigmentlösungsmittel und als Mittel zur Regulierung der Viskosität.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (122,9 g/l bei 20 °C). Löslich in Aceton, Ethanol, sehr gute Löslichkeit in Ethylether.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-65-0
Summenformel C6H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 146.142
MDL-Nummer MFCD00008466
InChI-Schlüssel MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl succinate, methyl succinate, dimethylsuccinate, butanedioic acid, dimethyl ester, succinic acid, dimethyl ester, dbe-4 dibasic ester, methyl butanedioate, succinic acid dimethyl ester, butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester, fema no. 2396
PubChem CID 7820
IUPAC-Name Dimethylbutandioat
SMILES COC(=O)CCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl succinate
Schmelzpunkt 18°C to 19°C
Dichte 1.119
Siedepunkt 196°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.419
Menge 1000 g
Beilstein 956776
Merck Index 14,8869
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (122,9g/L at 20°C). soluble in acetone,ethanol,very soluble in ethyl ether.
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) ≥98%