Learn More
Dimethylpimelat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dimethyl pimelate was used as the internal standard in the analysis of phthalates, sebacates, epoxidized soybean oil (ESBO) and polyadipates after transesterification to the ethyl esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylpimelat wurde als interner Standard bei der Analyse von Phthalaten, Sebacaten, epoxidisiertem Sojaöl (ESBO) und Polyadipaten nach der Umesterung zu den Ethylestern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Benzol, Äther. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Dimethylpimelat wurde als interner Standard bei der Analyse von Phthalaten, Sebacaten, epoxidisiertem Sojaöl (ESBO) und Polyadipaten nach der Umesterung zu den Ethylestern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Benzol, Äther. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl pimelate |
Dichte | 1.041 |
Siedepunkt | 121°C to 122°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | mild |
Strukturformel | CH3O2C(CH2)5CO2CH3 |
Brechungsindex | 1.431 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1777309 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,benzene,ether. Slightly soluble in water. |