Learn More
Dimethylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306700
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131-11-3
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00008425
InChI-Schlüssel NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
PubChem CID 8554
ChEBI CHEBI:4609
IUPAC-Name Dimethylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Dimethyl phthalate
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 282°C
Flammpunkt 150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5140 to 1.516
Menge 250 mL
Beilstein 09, 797
Merck Index 15, 3279
Relative Dichte 1.19
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: miscible with organic solvents,insoluble in paraffinic hydrocarbons,slightly soluble in mineral oil
Viskosität 17 mPa.s (20°C)
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit