Learn More
Dimethyl cis-1,2-Cyclopropandicarboxylat, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate |
Schmelzpunkt | 34°C to 38°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.1500g/mL |
Siedepunkt | 112.0°C (18.0 mmHg) |
Flammpunkt | 73°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4445 to 1.4465 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /