Learn More
Dimethylcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dimethylcarbonat wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet und als Ersatz für Lösungsmittel wie Methylethylketon, tert-Butylacetat und Parachlorbenzotrifluorid angesehen. Ist als Zwischenprodukt an der Herstellung von Diphenylcarbonat beteiligt, das wiederum als Schlüsselrohstoff für die Synthese von Bisphenol-A-Polycarbonat verwendet wird. Es wird auch als grünes Methylierungsmittel verwendet, das an der Methylierung von Anilin, Phenolen und Carbonsäuren beteiligt ist. Kann aufgrund des hohen Sauerstoffgehalts als Kraftstoffzusatz verwendet werden. Findet auch Anwendungen im Zusammenhang mit Superkondensatoren und Lithium-Batterien.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Dimethylcarbonat wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet und als Ersatz für Lösungsmittel wie Methylethylketon, tert-Butylacetat und Parachlorbenzotrifluorid angesehen. Ist als Zwischenprodukt an der Herstellung von Diphenylcarbonat beteiligt, das wiederum als Schlüsselrohstoff für die Synthese von Bisphenol-A-Polycarbonat verwendet wird. Es wird auch als ′grünes′ Methylierungsmittel verwendet, das an der Methylierung von Anilin, Phenolen und Carbonsäuren beteiligt ist. Kann aufgrund des hohen Sauerstoffgehalts als Kraftstoffzusatz verwendet werden. Findet auch Anwendungen im Zusammenhang mit Superkondensatoren und Lithium-Batterien.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl Carbonate |
Schmelzpunkt | ∽4°C |
Dichte | 1.070 |
Siedepunkt | 90°C |
Flammpunkt | 16°C (61°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Brechungsindex | 1.368 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1161 |
Beilstein | 635821 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Dimethyl carbonate
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dimethyl carbonate