Learn More
Dimethyladipat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10741461
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-93-0
Summenformel C8H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
MDL-Nummer MFCD00008469
InChI-Schlüssel UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl adipate, dimethyladipate, adipic acid dimethyl ester, hexanedioic acid, dimethyl ester, adipic acid, dimethyl ester, 1,6-dimethylhexanedioate, methyl adipate van, 1,6-dimethyl hexanedioate, dbe 6, unii-by71rx0r62
PubChem CID 12329
ChEBI CHEBI:34715
IUPAC-Name Dimethylhexandioat
SMILES COC(=O)CCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl adipate
Namenshinweis 99+%
Azidität 0.01% max. (as adipic acid)
Schmelzpunkt 8.0°C
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 109.0°C to 110.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O2C(CH2)4CO2CH3
Brechungsindex 1.4270 to 1.4290
Menge 100 g
Beilstein 02, 652
Merck Index 10, 151
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,alcohols,carbon tetrachloride,,acetic acid
Viskosität 5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl adipate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /