Learn More
Dimethyladipat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dimethyl adipate is used in cosmetics (in emollients and skin conditioning). It acts as a cosmetic plasticizer. It is also used in agrochemicals and dye as well as a precursor for the preparation of active pharmaceutical ingredients. Further, it serves as a polymer intermediate. In addition to this, it is employed as a solvent for paint stripping and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dimethyladipat wird in Kosmetika (in Weichmachern und in der Hautpflege) verwendet. Es dient als kosmetischer Weichmacher. Es wird auch in Agrochemikalien und Farbstoffen sowie als Vorstufe für die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet. Darüber hinaus dient es als polymeres Zwischenprodukt. Außerdem wird es als Lösungsmittel für Abbeizmittel und Harze eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen und Äther. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl adipate |
Schmelzpunkt | 8°C |
Dichte | 1.063 |
Siedepunkt | 109°C to 110°C (14 mmHg) |
Flammpunkt | 107°C (224°F) |
Brechungsindex | 1.428 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1707443 |
Merck Index | 14,162 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohols and ether. Immiscible with water. |