Learn More
Dimethyl-5-Aminoisophthalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445636
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Dimethyl5-aminoisophthalat ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden. Die hexagonale Doppelhelix-Struktur aus lumineszierendem Calcium-5-aminoisophthalat-Koordinationspolymer lässt genügend Raum für die Bildung von locker gehaltenen Wasserleitungen, die bei sehr niedrigen Temperaturen dehydratisiert sein könnten.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-27-4
Summenformel C10H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 209.201
MDL-Nummer MFCD00008435
InChI-Schlüssel DEKPYXUDJRABNK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66831
IUPAC-Name Dimethyl5-Aminobenzol-1,3-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl 5-aminoisophthalate
Schmelzpunkt 178°C to 182°C
Menge 25 g
Beilstein 2116565
Synonym dimethyl 5-aminoisophthalate, 3,5-dicarbomethoxyaniline, 5-aminoisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-aminoisophthalate, 5-amino-isophthalic acid dimethyl ester, 5-amino-dimethyl iso-phthalate, 5-amino-dimethylisophthalate, dimethyl-5-aminoisophthalate
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform.
Formelmasse 209.2
Reinheit (%) 98%