Learn More
Dimethyl (4-Methoxybenzyl)malonat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11411220
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15378-09-3
Summenformel C13H16O5
Molekulargewicht (g/mol) 252.266
MDL-Nummer MFCD08436113
InChI-Schlüssel GXDFOJRQIDXKIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-4-methoxybenzyl malonate, 4-methoxybenzyl malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-4-methoxyphenyl methyl propanedioate, acmc-1bt9b, dimethyl 4-methoxybenzyl malonate, dimethyl 2 4-methoxybenzyl malonate, dimethyl 4-methoxyphenyl methyl propanedioate, propanedioic acid,2-4-methoxyphenyl methyl-, 1,3-dimethyl ester
PubChem CID 12567675
IUPAC-Name Dimethyl2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]propandioat
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)OC)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl (4-methoxybenzyl)malonate
Menge 5 g
Formelmasse 252.27
Reinheit (%) 95%