Learn More
Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092360
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4202-14-6
Summenformel C5H11O4P
Molekulargewicht (g/mol) 166.11
MDL-Nummer MFCD00008769
InChI-Schlüssel UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone
PubChem CID 77872
IUPAC-Name 1-Dimethoxyphosphorylpropan-2-on
SMILES CC(=O)CP(=O)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Farbe Farblos bis braun
Siedepunkt 76°C to 79°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2P(O)(OCH3)2
Brechungsindex 1.4380 to 1.441
Menge 5 g
Formelmasse 166.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate